36-012-I
Anti-nitro-α/α-Synuclein (Tyr39) Antibody, clone nSyn14
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
nSyn14, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 14.46 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
mutation (Tyr39)
Informações sobre genes
human ... SCNA(6622)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected nitro- α/β-Synuclein (Tyr39) in ELISA applications (Giasson, B.I., et al. (2000). Science. 290(5493):985-9).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected nitro- α/β-Synuclein (Tyr39) in Immunohistochemistry applications (Maki, R.A., et al. (2019). Free Radic Biol Med. 141:115-140; Giasson, B.I., et al. (2000). Science. 290(5493):985-9).
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected nitro- α/β-Synuclein in Various a-synuclein protein samples (chemically nitrated or untreated) (Courtesy of Sarah Wright, Nitrome Biosciences, Inc., Brisbane, CA USA).
ELISA Analysis: Various dilutions of this antibody detected nitro- α/β-Synuclein in various a-synuclein protein samples (chemically nitrated or untreated) (Courtesy of Sarah Wright, Nitrome Biosciences, Inc., Brisbane, CA USA). .
Western Blotting Analysis: A representative lot detected nitro- α/β-Synuclein (Tyr39) in Western Blotting applications (Miranda, H.V., et al. (2017). Sci Rep. 7(1):13713; Fernandez, E., et al. (2014). Antioxid Redox Signal. 21(15):2143-8; Hung, L.W., et al. (2012). J Exp Med. 209(4):837-54; Giasson, B.I., et al. (2000). Science. 290(5493):985-9).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1