36-012
Anti-nitro-α/β-Synuclein (Tyr39) Antibody, clone nSyn14
clone nSyn14, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-NACP, Anti-PARK4, Anti-PD1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
nSyn14, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
nitration (Tyr39)
Informações sobre genes
human ... SNCA(6622)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Descrição-alvo
β-Synuclein, Mr 17kDa
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1