Documentos Principais
3455
Millipore
D-Galactose
An aldo hexose.
Sinônimo(s):
D-Galactose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.79
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYSA-N
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3