Documentos Principais
344845
Sigma-Aldrich
Fumagillin, Aspergillus fumigatus
Antiprotozoal agent and angiogenesis inhibitor.
Sinônimo(s):
Fumagillin, Aspergillus fumigatus
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H34O7
Número CAS:
Peso molecular:
458.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 4286
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
methanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@](C1CC=C(C)C)([C@@H]2[C@]3(OC3)CC[C@H]([C@H]2OC)OC(=O)\C=C\C=C\C=C\C=C\C(=O)O)C
InChI
1S/C26H34O7/c1-18(2)13-14-20-25(3,33-20)24-23(30-4)19(15-16-26(24)17-31-26)32-22(29)12-10-8-6-5-7-9-11-21(27)28/h5-13,19-20,23-24H,14-17H2,1-4H3,(H,27,28)/b7-5+,8-6+,11-9+,12-10+/t19-,20?,23-,24-,25+,26+/m1/s1
chave InChI
NGGMYCMLYOUNGM-IJIYPQOHSA-N
Descrição geral
An inhibitor of angiogenesis. Has selective cytostatic effects against ras transformed cells (IC50 = 10 pM). Antiprotozoal agent active against sporozoan parasites in bees and myxozoan parasites in fish.
Antiprotozoal agent and angiogenesis inhibitor. Acts as an inhibitor of methionine amino-peptidase 2.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
Methionine amino-peptidase 2
Product does not compete with ATP.
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Outras notas
Zhang, P., et al. 2002. J. Biomed. Sci.9, 34.
Stepien, H., et al. 1996. J. Endocrinol.150, 99.
Abrams, J.S., et al. 1994. Cancer74, 1164.
Jenkins, D.C., et al. 1993. Br. J. Cancer68, 856.
Le Querrec, A., et al. 1993. Baillieres Clin. Hematol.6, 711.
Molnar, K. 1993. Acta Vet. Hung. 41, 51.
Kusada, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun. 174, 1070.
Brackett, J.M., et al. 1988. J. Agric. Food Chem.36, 762.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3