343020
Flt-3 Inhibitor
The Flt-3 Inhibitor, also referenced under CAS 301305-73-7, controls the biological activity of Flt-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Flt-3 Inhibitor
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: <4 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c2c(c(c1NC(=O)c3cc(c(cc3)OC)OC)C(=O)N)CCCC2
InChI
1S/C18H20N2O4S/c1-23-12-8-7-10(9-13(12)24-2)17(22)20-18-15(16(19)21)11-5-3-4-6-14(11)25-18/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H2,19,21)(H,20,22)
chave InChI
FSPQCTGGIANIJZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3