328501
ERO1 Inhibitor II, EN460
Sinônimo(s):
ERO1 Inhibitor II, EN460, ( Z)-2-Chloro-5-(4,5-dihydro-5-oxo-4-((5-phenyl-2-furanyl)methylene)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid, ( Z)-2-Chloro-5-(5-oxo-4-((5-phenylfuran-2-yl)methylene)-3-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid, (Z)-2-Chloro-5-(4,5-dihydro-5-oxo-4-((5-phenyl-2-furanyl)methylene)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid, (Z)-2-Chloro-5-(5-oxo-4-((5-phenylfuran-2-yl)methylene)-3-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
red
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Outras notas
Blais, J.D., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 20993.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1