Documentos Principais
317505
Sigma-Aldrich
1,2-Dioctanoyl-sn-glycerol
Cell-permeable activator of protein kinase C (PKC).
Sinônimo(s):
1,2-Dioctanoyl-sn-glycerol, DOG, PKC Activator IV
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H36O5
Número CAS:
Peso molecular:
344.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
descrição
RTECS - RH0764500
Formulário
oil
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
clear colorless
solubilidade
chloroform: soluble
ethyl acetate: soluble
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
O([C@H](COC(=O)CCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C19H36O5/c1-3-5-7-9-11-13-18(21)23-16-17(15-20)24-19(22)14-12-10-8-6-4-2/h17,20H,3-16H2,1-2H3/t17-/m0/s1
chave InChI
ZQBULZYTDGUSSK-KRWDZBQOSA-N
Descrição geral
Cell-permeable activator of protein kinase C (PKC). Exhibits lower affinity for PKCα than for other isozymes. Shown to mimic the effects of tumor-promoting phorbol diesters on mitogenesis and epidermal growth factor binding and action in intact cells.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
Protein kinase C
Reversible: no
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Nota de análise
Single spot by TLC
Outras notas
Ferro, T.J., et al. 1993. Am. J. Physiol. 264, L7.
MacEwan, D.J., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol. 246, 9.
Davis, R.J. 1985. J. Biol. Chem.260, 1562.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3