288500-M
DL-α-Difluoromethylornithine, Hydrochloride
A cell-permeable, anticancer agent that acts as a specific and irreversible inhibitor of ornithine decarboxylase (ODC), the rate-limiting enzyme in polyamine biosynthesis.
Sinônimo(s):
DL-α-Difluoromethylornithine, Hydrochloride, DFMO, Eflornithine, RMI-71782
descrição
Merck USA index - 14, 3522
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 1 mg/mL
methanol: 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)C(N)(CCCN)C(=O)O.[Cl-].O.[H+]
InChI
1S/C6H12F2N2O2.ClH.H2O/c7-4(8)6(10,5(11)12)2-1-3-9;;/h4H,1-3,9-10H2,(H,11,12);1H;1H2
chave InChI
FJPAMFNRCFEGSD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
ODC
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Feuerstein, B.G., et al. 1992. Cancer Res. 52, 6782.
Takigawa, M., et al. 1990. Cancer Res.50, 4131.
Weeks, C.E., et al. 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 79, 6028.
Danzin, C., et al. 1979. Life Sci. 24, 519.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3