Documentos
252805
Sigma-Aldrich
DHEA
≥97% (HPLC), powder, GABAA receptor negative modulator, Calbiochem®
Sinônimo(s):
DHEA, Dehydro- epi-androsterone, Dehydroisoandrosterone, Prasterone, 3-Hydroxyandrost-5-en-17-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H28O2
Número CAS:
Peso molecular:
288.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
product name
DHEA, Major secretory steroidal product of the adrenal gland.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
ethanol: 20 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
chave InChI
FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
Descrição geral
Major secretory steroidal product of the adrenal gland. DHEA and its sulfated metabolite, DHEA-S, are negative modulators of GABAA receptors.
Major secretory steroidal product of the adrenal gland. DHEA, and its sulfated metobolite DHEA-S, are negative modulators of GABAA receptors.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Negative modulators of GABAA receptors
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Hansen, S.L., et al. 1999. Mol. Pharmacol. 55, 489.
Imamura, M., and Prasad, C. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun.243, 771.
Majewska, M.D., et al. 1990. Brain Res.526, 143.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2