Documentos Principais
251600
Sigma-Aldrich
Daidzein
Inactive analog of Genistein.
Sinônimo(s):
Daidzein, 4ʹ,7-Dihydroxyisoflavone, Casein Kinase II Inhibitor X
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
254.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 2801
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 200 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1c2c(ccc(c2)O)C(=O)C(=C1)c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H
chave InChI
ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Inactive analog of Genistein (Cat. No. 345834). Blocks the G1 phase of the cell cycle in Swiss/3T3 cells by inhibiting casein kinase II activity. Inhibits the growth of MiaPaC-2 and PANC-1 cells (IC50= 45 µM and 75 µM, respectively).
Inactive analog of genistein (Cat. No. 345834). Blocks the G1 phase of the cell cycle in Swiss 3T3 cells by inhibiting casein kinase II activity. Inhibits epidermal growth factor (EGF) receptor autophosphorylation (IC50 >300 µM). Inhibits the growth of MiaPaC-2 and PANC-1 cells (IC50= 45 µM and 75 µM, respectively).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
MiaPaC-2, PANC-1
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 45 µM, 75 µM for inhibiting the growth of MiaPaC-2 and PANC-1 cells, respectively
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) under an inert gas. DMSO stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Outras notas
Guo, J-M., et al. 2004. World J. Gastroenterol.10, 860.
Higashi, K., and Ogawara, H. 1994. Biochim. Biophys. Acta 1221, 29.
Lavens, S.E., et al. 1992. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol.7, 637.
Akiyama, T., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 5592.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3