239805
Cyclopiazonic Acid, Penicillium cyclopium
A cell-permeable, reversible inhibitor of sarcoplasmic reticulum Ca2+-ATPase that releases Ca2+ from the same intracellular pools as Thapsigargin.
Sinônimo(s):
Cyclopiazonic Acid, Penicillium cyclopium, CPA
Ensaio
≥97% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
chloroform: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C20H20N2O3/c1-9(23)14-18(24)17-16-11-8-21-13-6-4-5-10(15(11)13)7-12(16)20(2,3)22(17)19(14)25/h4-6,8,12,16-17,21,25H,7H2,1-3H3/t12-,16+,17+/m1/s1
chave InChI
RLOAZVAJNNPPDI-DQYPLSBCSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ca2+ uptake in cultured arterial musclue cells
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Elmoselli, A.B., et al. 1995. Mol. Cell. Biochem. 151, 149.
Schaefer, A., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 8786.
Demaurex, N., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 2318.
Low, A.M., et al. 1992. Am. J. Physiol.262, H31.
Kurebayashi, N., and Ogawa, Y. 1991. J. Muscle Res. Cell Motil.12, 355.
Mason, M.J., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 20856.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3