238590
Cucurbitacin I, Cucumis sativus L.
A cell-permeable and irreversible bitter triterpenoid compound (NCI identifier: NSC 521777) that displays anti-proliferative and antitumor properties both in vitro and in vivo.
Sinônimo(s):
Cucurbitacin I, Cucumis sativus L., JSI-124, STAT3 Inhibitor XIV
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C30H42O7/c1-25(2,36)12-11-21(33)30(8,37)23-19(32)14-27(5)20-10-9-16-17(13-18(31)24(35)26(16,3)4)29(20,7)22(34)15-28(23,27)6/h9,11-13,17,19-20,23,31-32,36-37H,10,14-15H2,1-8H3/b12-11+/t17-,19-,20+,23+,27+,28-,29+,30+/m1/s1
chave InChI
NISPVUDLMHQFRQ-MKIKIEMVSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
JAK/STAT3
Embalagem
Advertência
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3