233900
Coelenterazine
≥90% (TLC), solid, chemiluminescence probe of the superoxide anion, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Coelenterazine, 2-( p-Hydroxybenzyl)-6-( p-hydroxyphenyl)-8-benzylimidazo[1,2-a]pyrazin-3-(7H)-one, 2-(p-Hydroxybenzyl)-6-(p-hydroxyphenyl)-8-benzylimidazo[1,2-a]pyrazin-3-(7H)-one
About This Item
Produtos recomendados
product name
Coelenterazine, A cell-permeable aequorin luminophore that acts as a very sensitive and specific chemiluminescence probe of the superoxide anion.
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (TLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
brown
solubilidade
methanol: 1 mg/mL
ethanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C26H21N3O3/c30-20-10-6-18(7-11-20)15-23-26(32)29-16-24(19-8-12-21(31)13-9-19)27-22(25(29)28-23)14-17-4-2-1-3-5-17/h1-13,16,27,30-31H,14-15H2
chave InChI
YHIPILPTUVMWQT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to determine superoxide production
- to determine free radical production
- in cell suspension buffer for in vivo reconstitution of aequorin
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3