23-041-M
c-Cbl Protein, active, 10 µg
Active, full length, recombinant human c-Cbl. N-terminal GST-tagged. For use in Enzyme Assays. Functions as an E3 ligase in ubiquitination assays.
Sinônimo(s):
E3 ubiquitin-protein ligase CBL, Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene, RING finger protein 55, Signal transduction protein CBL, CBL2, RNF55
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
100
300
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable
nº de adesão NCBI
Descrição geral
Aplicação
forma física
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2