Documentos Principais
Z740333
PierceASeal Foil heat sealable seal
VII LabRoll, W × L 115 mm × 500 m, sterile
Sinônimo(s):
Pierceable foil seal, reusable heat seal
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 8.286,00
R$ 8.286,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 8.286,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
R$ 8.286,00
Check Cart for Availability
esterilidade
sterile
Características
piercable
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
IST Scientific IST-106-115SR
L × C
115 mm × 500 m
Descrição geral
Pierceable foil seal with good solvent resistance.
Features: Foil, high solvent resistance including DMSO, non-peelable, multiple sealing/re-sealing permissible, easy sealing surface identification, pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polystyrene (PS).
Seal integrity range: -20°C to 120°C.
Aplicação
PCR, compound storage,sample shipping, can be sealedover existing seal
Informações legais
LabRoll is a trademark of IST Scientific
PierceASeal Foil is a trademark of IST Scientific
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)