Documentos Principais
219556
Sigma-Aldrich
Ceranib-2
A cell-permeable, potent inhibitor of ceramidase (IC₅₀ = 28 mM) with anti-proliferative and proapoptotic properties.
Sinônimo(s):
Ceranib-2, Ceranib 2, Ceranib2, 3-(3-(4-methoxyphenyl)acryloyl)-4-phenylquinolin-2(1H)-one, AC Inhibitor III, Acid Ceramidase Inhibitor III
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H19NO3
Peso molecular:
381.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL, clear, pale yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1)C(C(/C=C/C2=CC=C(OC)C=C2)=O)=C(C3=CC=CC=C3)C4=C1C=CC=C4
Descrição geral
A cell-permeable, potent inhibitor of ceramidase (IC50 = 28 µM) with anti-proliferative and proapoptotic properties. Shown to block the proliferation of SKVO3, ovarian adenocarcinma cells (IC50 = 730 nM) in the G2/M phase. When used in combination with paclitaxel, it increases tumor chemosentitvity and exhibits additive chemotherapeutic effects. Reduces tumor burden in Balb/c mice when administered intraperitoneally (20-50 mg/kg) without affecting the total body weight.
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Draper, J., et al. 2011, Mol. Cancer Ther.10, 2052.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3