Documentos Principais
219445
Sigma-Aldrich
Cdk2 Inhibitor II
The Cdk2 Inhibitor II, also referenced under CAS 222035-13-4, controls the biological activity of Cdk2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Cdk2 Inhibitor II, Compound 3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H11BrN4O3S
Número CAS:
Peso molecular:
395.23
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A cell-permeable, reversible, ATP-competitive, potent and selective inhibitor of Cdk2 (IC50 = 60 nM).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
CDK2
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 60 nM against Cdk2
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Davis, S.T., et al. 2001. Science291, 134.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
The TRESLIN-MTBP complex couples completion of DNA replication with S/G2 transition.
Zonderland, et al.
Molecular Cell, 82, 3350-3365 (2022)