219007
Caspase Inhibitor VI
Z-VAD-FMK, CAS 161401-82-7, is an irreversible pan caspase inhibitor. Does not require pretreatment with esterase for in vitro studies.
Sinônimo(s):
Caspase Inhibitor VI, Z-VAD-FMK
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 9 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C21H28FN3O7/c1-12(2)18(25-21(31)32-11-14-7-5-4-6-8-14)20(30)23-13(3)19(29)24-15(9-17(27)28)16(26)10-22/h4-8,12-13,15,18H,9-11H2,1-3H3,(H,23,30)(H,24,29)(H,25,31)(H,27,28)/t13-,15-,18-/m0/s1
chave InChI
SUUHZYLYARUNIA-YEWWUXTCSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1