217692
CDC25 Phosphatase Inhibitor II, NSC 663284
The CDC25 Phosphatase Inhibitor II, NSC 663284, also referenced under CAS 383907-43-5, controls the biological activity of CDC25 Phosphatase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
CDC25 Phosphatase Inhibitor II, NSC 663284, 6-Chloro-7-(2-morpholin-4-yl-ethylamino)quinoline-5,8-dione, DA3003-1, PTP Inhibitor XXI, VHR Inhibitor II
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
red
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL (Use only fresh, anhydrous DMSO.)
ethanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(C(=O)c3ncccc3C1=O)NCCN2CCOCC2
InChI
1S/C15H16ClN3O3/c16-11-13(18-4-5-19-6-8-22-9-7-19)15(21)12-10(14(11)20)2-1-3-17-12/h1-3,18H,4-9H2
chave InChI
BMKPVDQDJQWBPD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
CD25A
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Han, Y., et al. 2004. J. Pharmacol. Exp. Ther.309, 64.
Pu, L., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 46877.
Lazo, J.S., et al. 2001. J. Med. Chem.44, 4042.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
470.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
243.4 °C