217460
Cardiogenol C
A cell-permeable pyrimidine compound that potently induces the differentiation of ESCs (embryonic stem cells) into cardiomyocytes (EC₅₀ = 100 nM) without significant cytotoxic effect even at concentrations as high as 25 µM.
Sinônimo(s):
Cardiogenol C, 2-(4-Methoxyanilino)-4-(1-hydroxyethylamino)pyrimidine
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C13H16N4O2.ClH/c1-19-11-4-2-10(3-5-11)16-13-15-7-6-12(17-13)14-8-9-18;/h2-7,18H,8-9H2,1H3,(H2,14,15,16,17);1H
chave InChI
QQAHYSZVJLHCNA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Differentiation of ESCs (embryonic stem cells) into cardiomyocytes
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3