Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB5700914
Sigma-Aldrich
Anti- Caspase-3 antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.547,00
R$ 3.547,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.547,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.547,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
3.65 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CASP3(836)
Descrição geral
This gene encodes a protein which is a member of the cysteine-aspartic acid protease (caspase) family. Sequential activation of caspases plays a central role in the execution-phase of cell apoptosis. Caspases exist as inactive proenzymes which undergo proteolytic processing at conserved aspartic residues to produce two subunits, large and small, that dimerize to form the active enzyme. This protein cleaves and activates caspases 6, 7 and 9, and the protein itself is processed by caspases 8, 9 and 10. It is the predominant caspase involved in the cleavage of amyloid-beta 4A precursor protein, which is associated with neuronal death in Alzheimer′s disease. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants that encode the same protein.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 55-160 of human Caspase-3 (NP_004337.2).
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)