217386
Carboxy-PTIO, Sodium Salt
Reacts with nitric oxide at pH 7.4, resulting in the generation of NO2⁻/NO3⁻ with a rate constant of 1 x 10⁴ M⁻¹sec⁻¹.
Sinônimo(s):
Carboxy-PTIO, Sodium Salt, 2-(4-Carboxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl-3-oxide, Na
Ensaio
≥97% (TLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
dark blue
solubilidade
HEPES Buffer: 0.4 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nitric oxide scavenging action
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Amano, F., and Nova, J. 1995. FEBS Lett.368, 425.
Hogg, N., et al. 1995. Free Radical Res.22, 47.
Az-ma, T., et al. 1994. Life Sci.54, 185.
Yoshida, M., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.202, 923.
Akaike, T., et al. 1993. Biochemistry32, 827.
Yoshida, K., et al. 1993. Infect. Immun.61, 3552.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1