208722
Calpain Inhibitor III
The Calpain Inhibitor III, also referenced under CAS 88191-84-8, controls the biological activity of Calpain. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
Calpain Inhibitor III, Carbobenzoxy-valinyl-phenylalaninal, MDL 28170
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized solid
potência
8 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL (Use only anhydrous DMSO.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C22H26N2O4/c1-16(2)20(24-22(27)28-15-18-11-7-4-8-12-18)21(26)23-19(14-25)13-17-9-5-3-6-10-17/h3-12,14,16,19-20H,13,15H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,27)/t19-,20-/m0/s1
chave InChI
NGBKFLTYGSREKK-PMACEKPBSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
calpain 1, calpain 2
Advertência
Sequência
Reconstituição
Outras notas
Rami, A., et al. 1997. Neurosci. Res. 27, 93.
Yamazaki, T., et al. 1997. Biochemistry36, 8377.
Klafki, H., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 28655.
Chard, P.S., et al. 1995. Neuroscience 65, 1099.
Song, D.K., et al. 1994. J. Neurosci. Res. 39, 474.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.