Documentos Principais
207008
Sigma-Aldrich
Calcineurin Substrate
An excellent peptide substrate for calcineurin.
Sinônimo(s):
Calcineurin Substrate, PP2B Substrate, RII Phosphopeptide, DLDVPIPGRFDRRVpSVAAE
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C92H151N28O32P
Peso molecular:
2192.33
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidade
water: 2 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
An excellent peptide substrate for calcineurin (Protein Phosphatase 2B, PP2B; Cat. No. 539568). The sequence is derived from the PKA regulatory subunit type II (RII) and is phosphorylated on the Ser residue. Release of phosphate can be quantified colorimetrically using the malachite green method.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Calcineurin (Protein Phosphatase 2B, PP2B)
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
H-Asp-Leu-Asp-Val-Pro-Ile-Pro-Gly-Arg-Phe-Asp-Arg-Arg-Val-Ser(PO₃H₂)-Val-Ala-Ala-Glu-OH
forma física
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze at -20°C. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Donella-Deana, A., et al. 1994. Eur. J. Biochem. 219, 109.
Enz, A., et al. 1994. Anal. Biochem. 216, 147.
Harder, K.W., et al. 1994. Biochem. J. 298, 395.
Fruman, D.A., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89, 3686.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1