203987
Butein
A cell-permeable, reversible, substrate competitive, plant polyphenol that acts as a specific protein tyrosine kinase inhibitor.
Sinônimo(s):
Butein, 2ʹ,4ʹ,3,4-Tetrahydroxychalcone
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
methanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C15H12O5/c16-10-3-4-11(14(19)8-10)12(17)5-1-9-2-6-13(18)15(20)7-9/h1-8,16,18-20H/b5-1+
chave InChI
AYMYWHCQALZEGT-ORCRQEGFSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Tyrosine kinase activity of the EGF receptor
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Chan, S.C., et al. 1998. Planta Med.64, 153.
Yang, E.B., et al. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun. 245, 435.
Zhang, K., et al. 1997. Biochem. Pharmacol. 54, 1047.
Zhang, K., and Das, N.P. 1994. Biochem. Pharmacol. 47, 2063.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3