203984
2,3-Butanedione 2-Monoxime
An inhibitor of skeletal and cardiac muscle contraction.
Sinônimo(s):
2,3-Butanedione 2-Monoxime, BDM
Ensaio
≥98% (GC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white to off-white
solubilidade
methanol: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3(5-7)4(2)6/h7H,1-2H3/b5-3+
chave InChI
FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ca2+ currents in adult rat cervical ganglion in a reversible and dose-dependent manner
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Sellin, L.C., and McArdle, J.J. 1994. Pharmacol. Toxicol.74, 305.
Zhu, Y., and Ikeda, S.R. 1993. Neurosci.Lett. 155, 24.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3