196322
Baicalein
A cell-permeable flavone that inhibits the activity of 12-lipoxygenase (IC₅₀= 120 nM) and reverse transcriptase.
Sinônimo(s):
Baicalein, 5,6,7-Trihydroxyflavone
descrição
Merck USA index - 14, 942
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL
acetone: soluble
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1c2c(c(c(c(c2)O)O)O)C(=O)C=C1c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-11(8-4-2-1-3-5-8)20-12-7-10(17)14(18)15(19)13(9)12/h1-7,17-19H
chave InChI
FXNFHKRTJBSTCS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
12-lipoxygenase
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Gao, D., et al. 1996. Biochem. Mol. Biol. Int. 39, 215.
Matsuzaki, Y., et al. 1996. Jpn. J. Cancer Res. 87, 170.
Huang, H.C., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 268, 73.
Butenko, I.G., et al. 1993. Agents Actions 39, C49.
Abe, K., et al. 1990. Chem. Pharm. Bull.38, 209.
Kimura, Y., et al. 1987. Biochim. Biophys. Acta922, 278.
Sekiya, K., and Okuda, H. 1982. Biochem. Biophys. Res. Commun.105, 1090.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3