Documentos Principais
1.94603
Supelco
Álcool benzílico
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Benzeno-metanol
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
108.14
Beilstein:
878307
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
grau:
ACS reagent
p.e.:
203-205 °C (lit.)
pressão de vapor:
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
grau
ACS reagent
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
temperatura de autoignição
817 °F
índice de refração
n20/D 1.539 (lit.)
p.e.
203-205 °C (lit.)
pf
−16-−13 °C (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
chave InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - DIN 51758