Documentos Principais
1.94520
Supelco
Éter de petróleo
parameter 40-60 °C, EMPLURA®
Sinônimo(s):
Petroleum ether
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
linha de produto
EMPLURA®
Parâmetros
40-60 °C
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
temperatura de armazenamento
20-25°C
Categorias relacionadas
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
<-5.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
< -21 °C