Documentos Principais
1.93704
Supelco
Sodium tungstate dihydrate
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Sodium tungstate dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Na2O4W · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
329.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[W](=O)(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].O.O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
chave InChI
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2