Documentos Principais
1.93604
Supelco
Sulfato de prata
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Silver sulfate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ag2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
311.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Ag+].[Ag+].[S](=O)(=O)(O)O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;
chave InChI
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93604.0026: 25 g, Minimum order quantity: 20
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3