Documentos Principais
1.93262
Supelco
Potassium iodate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Potassium iodate
About This Item
Fórmula linear:
KIO3
Número CAS:
Peso molecular:
214.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau:
ACS reagent
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
pf
560 °C (lit.)
densidade
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash