Documentos Principais
191500
Millipore
1-Azakenpaullone
A Kenpaullone analog that acts as a potent and ATP-competitive inhibitor of GSK-3β.
Sinônimo(s):
1-Azakenpaullone, 1-AKP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10BrN3O
Número CAS:
Peso molecular:
328.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥94% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
tan
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H10BrN3O/c16-8-3-4-11-9(6-8)10-7-13(20)18-12-2-1-5-17-15(12)14(10)19-11/h1-6,19H,7H2,(H,18,20)
chave InChI
NTSBZVCEIVPKBJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A Kenpaullone (Cat. No. 422000) analog that acts as a potent and ATP-competitive inhibitor of GSK-3β (IC50 = 18 nM), and displays ~100-200 fold greater selectivity over Cdk1/B and Cdk5/p25 (IC50 = 2 µM and 4.2 µM, respectively). Also available as a 10 mM solution in DMSO (Cat. No. 191501).
A Kenpaullone (Cat. No. 422000) analog that acts as a potent and ATP-competitive inhibitor of GSK-3β (IC50 = 18 nM). Displays over 100-fold greater selectivity over Cdk1/cyclin B and Cdk5/p25 (IC50 = 2.0 µM and 4.2 µM, respectively).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
GSK-3β
Product competes with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 18 nM against GSK-3β
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Kunick, C., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem. Lett.14, 413.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2