Documentos Principais
189513
Sigma-Aldrich
Autotaxin Inhibitor IV, HA155
The Autotaxin Inhibitor IV, HA155 controls the biological activity of Autotaxin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinônimo(s):
Autotaxin Inhibitor IV, HA155, Atx Inhibitor IV, HA155, ( Z)-4-((4-((3-(4-Fluorobenzyl)-2,4-dioxo-1,3-thiazolan-5-yliden)-methyl)phenoxy)methyl)benzeneboronic acid, Atx Inhibitor IV, HA155, (Z)-4-((4-((3-(4-Fluorobenzyl)-2,4-dioxo-1,3-thiazolan-5-yliden)-methyl)phenoxy)methyl)benzeneboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H19BFNO5S
Número CAS:
Peso molecular:
463.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.28
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(/C(S1)=C/C2=CC=C(OCC3=CC=C(B(O)O)C=C3)C=C2)N(CC4=CC=C(F)C=C4)C1=O
chave InChI
BRWUZCBSWABPMR-XKZIYDEJSA-N
Descrição geral
A ~5-fold more potent (IC50 = 5.7 nM) para-isomer boronate analog of Autotaxin Inhibitor II, HA130 (Cat. No. 189511) that efficiently blocks thrombin-stimulated lysophosphatidic acid secretion in platelets and in mammalian cells.
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Fulkerson, Z., et al. 2011. J. Biol. Chem.286, 34654.
Hausmann, J., et al. 2011. Nat. Struct. Mol. Biol.18, 198.
Albers, H.M.H.G., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 4619.
Albers, H.M.H.G., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 4958.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3