189405-M
Aurora Kinase Inhibitor III
The Aurora Kinase Inhibitor III, also referenced under CAS 879127-16-9, controls the biological activity of Aurora Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Aurora Kinase Inhibitor III, Cyclopropanecarboxylic acid-(3-(4-(3-trifluoromethyl-phenylamino)-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl)-amide, Aurora Kinase Inhibitor III
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
ethanol: 20 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C21H18F3N5O/c22-21(23,24)14-3-1-4-15(11-14)26-18-9-10-25-20(29-18)28-17-6-2-5-16(12-17)27-19(30)13-7-8-13/h1-6,9-13H,7-8H2,(H,27,30)(H2,25,26,28,29)
chave InChI
RDTDWGQDFJPTPD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Aurora Kinase A
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3