182200
βARK1 Inhibitor
The βARK1 Inhibitor, also referenced under CAS 24269-96-3, controls the biological activity of βARK1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
βARK1 Inhibitor, β-Adrenergic Receptor Kinase1 Inhibitor, GRK2 Inhibitor, Methyl 5-[2-(5-nitro-2-furyl)vinyl]-2-furoate
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow to orange
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
methanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C12H9NO6/c1-17-12(14)10-6-4-8(18-10)2-3-9-5-7-11(19-9)13(15)16/h2-7H,1H3/b3-2+
chave InChI
YDJPHSNZGRVPCK-NSCUHMNNSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
βARK1 (β-Adrenergic Receptor Kinase 1)
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1