Documentos Principais
182015
Sigma-Aldrich
Cyclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Val)
Potent inhibitor of cell adhesion.
Sinônimo(s):
Cyclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Val), RGDFV Peptide, Cyclic
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H38N8O7
Número CAS:
Peso molecular:
574.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
1 N acetic acid: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Potent inhibitor of cell adhesion. Inhibits tumor cell adhesion to laminin and vitronectin substrates. In vivo investigations in rats showed it to be useful in the amelioration of ischemic acute renal failure in rats. Also inhibits tubular obstruction by preventing cell-cell adhesion. Inhibits the redistribution of c-Src into focal adhesions, thereby leading to impaired MAP Kinase activation.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
inhibits tumor cell adhesion to laminin and vitronectin substrates
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Shono, T., et al. 2001. Exp. Cell Res.268, 169.
Matsuno, H., et al. 1994. Circulation 90, 2203.
Noiri, E., et al. 1994. Kidney Int. 46, 1050.
Gurrath, M., et al. 1992. Eur. J. Biochem. 210, 911.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3