172050
Anacardic Acid
The Anacardic Acid, also referenced under CAS 16611-84-0, modulates the biological activity of Anacardic. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinônimo(s):
Anacardic Acid, AA, 2-Hydroxy-6-pentadecylbenzoic Acid, 6-Pentadecylsalicylic Acid, Aurora Kinase A Activator, Histone Acetyltransferase Inhibitor III, SUMOylation Inhibitor II, HAT Inhibitor III, p300/CBP Inhibitor III, PCAF Inhibitor I
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(c(ccc1)CCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)O
InChI
1S/C22H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h15,17-18,23H,2-14,16H2,1H3,(H,24,25)
chave InChI
ADFWQBGTDJIESE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
HAT
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Kishore, A.H. 2008. J. Med. Chem.51, 792.
Balasubramanyam, K., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 19134.
Paramashivappa, R., et al. 2002. J. Agric. Food Chem.50, 7709.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3