1.52036
Chromolith® RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 10 mm x 10 mm SemiPrep Guard Cartridges (3 pieces)
Sinônimo(s):
Chromolith® SemiPrep RP-18 endcapped 10-10 guard cartridges (3 pieces)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Chromolith® RP-18 com substituição dos grupos silanol (endcapped), L × I.D. 10 mm x 10 mm SemiPrep guard cartridges (3 pieces)
Materiais
PEEK column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Chromolith®
Características
endcapped
embalagem
pkg of 3 ea
Extensão da rotulagem
18% Carbon loading
Parâmetros
150 bar pressure
45 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
LC/MS: suitable
coluna C × D.I.
1 cm × 10 mm
Matriz
monolithic silica
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase
tamanho de poro
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
Faixa de pH operacional
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Chromolith® 10-10 guard cartridge holder [1.52037]
Learn more:
Brochure: Race through your Separations on Any System. Chromolith® Monolithic Silica HPLC Columns
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13