1.51384
Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 3 mm LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinônimo(s):
Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART® 250-3
About This Item
Produtos recomendados
product name
Purospher® RP-18 endcapped (5 µm), L × I.D. 250 mm x 3 mm LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Purospher®
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
18% Carbon loading
Parâmetros
250 bar pressure
65 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
25 cm × 3 mm
área da superfície
350 m2/g
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
pH operacional
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Nota de análise
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 65000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): ≤ 3.0