1.50980
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) HPLC Columns
L x I.D. 75 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
About This Item
Produtos recomendados
product name
Superspher® 100 RP-18 LiChroCART™ 75-4, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Superspher®
Características
endcapped: no
Parâmetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
7.5 cm × 4 mm
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase
tamanho de partícula
4 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Theoretical Plates (N/m) (Anthracene): ≥ 85000
Symmetry (Anthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Anthracene): 3.5 - 5.0