1.50497
SeQuant® ZIC®-HILIC 200Å (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 21.2 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SeQuant® ZIC-HILIC™ (5µm,200Å) 150 x 21.2 mm, stainless steel column, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L114
linha de produto
SeQuant®
Características
endcapped: no
Parâmetros
400 bar pressure
70 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Prep LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
15 cm × 21.2 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
ZIC-HILIC bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
200 Å pore size
pH operacional
2-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
temperatura de armazenamento
no temp limit
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.40