1.50424
Chromolith® CapRod RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 300 mm x 0.1 mm Capillary Column
Sinônimo(s):
Chromolith® CapRod RP-18 endcapped 300-0.1 capillary column
About This Item
Produtos recomendados
product name
Chromolith® CapRod RP-18 endcapped Capillary Columns, L × I.D. 300 mm x 0.1 mm capillary column
Materiais
PEEK column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Chromolith®
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
18% Carbon loading
Parâmetros
200 bar pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
30 cm × 0.1 mm
matriz
monolithic silica
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase
tamanho de poro
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
operating pH range
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit