Documentos Principais
1.50209
Supelco
LiChrospher® RP-8 ADS LiChroCART 25-4
pkg of 3 cartridges
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
embalagem
pkg of 3 cartridges
Nível de qualidade
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
3 HPLC cartridges
Nota de análise
Pressure: ≤ 5 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 3000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 2.5
Capacity factor (Toluene): ≥ 0.5
Informações legais
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany