Documentos
1.50031
Supelco
Purospher®STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 4.6 mm LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinônimo(s):
Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm)
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) LiChroCART® 150-4,6, L × I.D. 150 mm x 4.6 mm LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
Purospher®
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
11.2% Carbon loading
Parâmetros
250 bar pressure
65 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
330 m2/g
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C8 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
As colunas de HPLC Purospher® STAR RP-8 endcapped, 5 µm permitem a separação de compostos quelantes básicos, neutros e metálicos com fases móveis simples e excelente simetria de pico. Elas são baseadas em partículas de sílica totalmente porosas e ultrapuras (Tipo B). Essas colunas oferecem uma excelente estabilidade de pH 1,5 a 10,5 em uma ampla faixa de variação de temperatura. O Purospher® STAR RP-8 com endcapping de 5 µm LiChroCART® 150-4,6 é uma coluna de cartucho que requer um suporte de coluna de cartucho manuCART com código de peça 1.51486.0001. O manuCART pode ser usado para segurar uma coluna de cartucho com ou sem integração direta de uma coluna de proteção de 4-4 mm. A coluna de guarda recomendada é a Purospher® STAR RP-8 com endcapping (5 µm) LiChroCART® 4-4 código de peça 1.50270.0001. As colunas de cartucho LiChroCART® montadas com um suporte de coluna de cartucho manuCART são apertadas apenas à mão e, portanto, têm uma estabilidade de pressão máxima de 250 bar.Para requisitos de estabilidade de pressão mais elevados, as colunas para HPLC Purospher® STAR RP-8 com endcapping e Hibar® RT 150-4,6 de 5 µm estão disponíveis com o número de peça 1.51453.0001.A dimensão da coluna de 150 mm de comprimento x 4,6 mm de diâmetro interno é a escolha ideal para separações rápidas por HPLC.O item 1.50031.1003 é um kit de validação contendo 3 colunas de cartucho Purospher® STAR RP-8 com endcapping, 5 µm LiChroCART® 150-4,6 de 3 lotes de materiais de base diferentes.Saiba mais sobre as colunas Purospher® STAR HPLC e UHPLCSaiba mais sobre o portfólio de colunas de HPLC Supelco e o desenvolvimento de métodos:Brochura: Guia de seleção da coluna de HPLC e UHPLCBrochura: Um Guia prático para HPLC - Guia de desenvolvimento de método
Aplicação
Destinado a ser usado na separação de aflatoxinas, aldeídos, alcaloides, antibióticos, aminoácidos, ésteres, ácidos graxos, cetonas, nitrosaminas, nucleosídeos, PCBs, peptídeos, fenois, conservantes, esteroides e esteroides metabolizados.
Características e benefícios
  • Sílica ultrapura (99,999%) para excelente simetria de pico
  • Alta eficiência de separação
  • Resultados reprodutíveis entre execuções e lote a lote
  • Excelente estabilidade de pH 1,5 a 10,5
  • Boa adequação para aplicações de LC-MS
Informações legais
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany