1.46807
Líquido A
bottle capacity 500 mL, ready-to-use, bottle filling volume 500 mL, closure type, Blue screw cap with 3 loci, pack of 6 bottles
Sinônimo(s):
Fluid A, Fluid A for Sterility Testing, Rinse Fluid, Rinsing Solution Fluid A, Washing Fluid
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP (2.6.13)
JP (4.06)
USP (71)
esterilidade
sterile; autoclaved
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type Blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
embalagem
pack of 6 bottles
técnica(s)
direct inoculation: suitable
microbiological culture: suitable
capacidade do frasco
500 mL
bottle filling volume
500 mL
pH
6.9-7.3
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for bacteria
Descrição geral
It serves as a rinse buffer in general and can be used for an initial rinse of the filter membrane to inactivate any inhibitors if present.
Aplicação
Características e benefícios
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1