Documentos Principais
14-649-M
Sigma-Aldrich
DMPK Protein, active, 10 µg
Active, 6His-tagged, recombinant, human DMPK, amino acids 1-549, for use in Kinase Assays.
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
fonte biológica
human
Nível de qualidade
100
300
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
peso molecular
Mw 65 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... DMPK(1760)
Descrição geral
6His-tagged, recombinant, human DMPK, amino acids 1-549
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein Target: DMPK
Qualidade
Routinely evaluated by phosphorylation of Axltide (12-516)
Outras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2