Documentos Principais
1.46373
Millipore
Mossel Broth (EE Broth)
About This Item
Código UNSPSC:
41106212
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
Características
ready-to-use
pH
7.2 ( in H2O)
aplicação(ões)
food and beverages
industrial qc
microbiology
adequação
enterobacteriaceae
Descrição geral
Application: Enrichment of Enterobacteriaceae (Enterobacter)
Packaging: 100 ml in 125 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (10 bottles per box)
Synonym: Buffered Glucose-Brilliant Green Bile Broth, EE Broth, Enterobacteriaceae Enrichment Broth acc. to Mossel
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13