1.46372
MacConkey Broth
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
Sinônimo(s):
Broth Medium G, MacC
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.13
USP 62
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type screw cap with septum
ready-to-use
embalagem
bottle of
single packed of (100 ml in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
técnica(s)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
capacidade do frasco
250 mL
volume do frasco
100 mL , filling volume
pH
7.3
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
Escherichia coli
coliforms
enterobacteriaceae
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2