Documentos
1.46284
Millipore
Caldo de soja tríptico - sacos, tubos e ampolas prontos para uso&
1/2 ×, tube capacity × filling volume 12 mL × 9 mL, closure type, blue screw cap with 2 loci, box of 100 tubes
Sinônimo(s):
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB, TSB 1/2 concentration, Tryptic Soy Broth half-concentrated, Tryptone Soy Broth
About This Item
Código UNSPSC:
41106214
esterilidade
sterile; autoclaved
Nível de qualidade
forma
solution
Características
closure type blue screw cap with 2 loci
ready-to-use
composição
, 1/2 ×
embalagem
box of 100 tubes
tube of
tube capacity × filling volume
12 mL × 9 mL
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1